Läs mer
CID-2858522, MedChemExpress
Beskrivning
CID-2858522 is a highly potent and selective antigen receptor-mediated NF-κB activation inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CID-2858522 |
| CAS | 758679-97-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H39N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (53.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(C)C=C2N=C(NCCCO)N(CC(C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C3)=O)C2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.63 |
| Formel vikt | 465.63 |
| Visa mer |