Läs mer
CID-797718, MedChemExpress
Produktkod. 16495038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495038 10 mg
16461277 50 mg
16447767 5 mg
16425786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495038 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12243
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CID-797718 is a compound with unknown details.
CID-797718 is a compound with unknown details.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CID-797718
CAS 370586-05-3
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H11NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (225.58 mM)
LEDER O=C1OC2=CC=C(O)C=C2C3=C1NCCC3
Molekylvikt (g/mol) 217.22
Formel vikt 217.22
Procent renhet 99.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid