Läs mer
CID5721353, MedChemExpress
Beskrivning
CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CID5721353 |
| CAS | 301356-95-6 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H9BrN2O6S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C(N(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C\2C=C(Br)C=C3)=O)=S)CC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.28 |
| Formel vikt | 457.28 |
| Show More |