Läs mer
CID755673, MedChemExpress
Produktkod. 16465038
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
16465038 10 mg
16431277 50 mg
16427767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16465038 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY12239
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress CID755673 is a potent PKD inhibitor with IC50s of 182 nM, 280 nM and 227 nM for PKD1, PKD2 and PKD3, respectively.
CID755673 is a potent PKD inhibitor with IC50s of 182 nM, 280 nM and 227 nM for PKD1, PKD2 and PKD3, respectively.
Specifica
Kemiskt namn eller material CID755673
CAS 521937-07-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H11NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (460.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NCCCC2=C1OC3=CC=C(O)C=C32
Molekylvikt (g/mol) 217.22
Formel vikt 217.22
Procent renhet 98.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.