Läs mer
Cidofovir Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cidofovir |
| CAS | 113852-37-2 |
| Molekylformel | C8 H14 N3 O6 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cidofovir, P-[[(1S)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]phosphonic acid, (S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC, GS-504, Vistide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N3O6P/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(=O)(O)O)C=C1 |
| IUPAC-namn | [(2S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxymethylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.19 |
| Formel vikt | 279.062 |