Läs mer
Cidofovir, MedChemExpress
Produktkod. p-200095826
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16493357
Brand: Medchem Express HY17438
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cidofovir (GS 0504) is an acyclic monophosphate nucleotide analogue and CMV inhibitor with antiviral activity. Cidofovir inhibits cytomegalovirus (CMV) replication by selectively inhibiting viral DNA polymerase. Cidofovir induces apoptosis and can be used in studies of AIDS cytomegalovirus retinitis, herpes, and cancer. Cidofovir also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Cidofovir (GS 0504) is an acyclic monophosphate nucleotide analogue and CMV inhibitor with antiviral activity. Cidofovir inhibits cytomegalovirus (CMV) replication by selectively inhibiting viral DNA polymerase. Cidofovir induces apoptosis and can be used in studies of AIDS cytomegalovirus retinitis, herpes, and cancer. Cidofovir also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cidofovir
Fysisk form Solid
CAS 113852-37-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H14N3O6P
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym GS 0504 HPMPC (S)-HPMPC
Löslighetsinformation H2O : 3.33 mg/mL (11.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER OC[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=CC(N)=NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 279.19
Formel vikt 279.19
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.