Läs mer
Cig2 Mouse anti-S. pombe, Clone: 3A11/5, R&D Systems™
Produktkod. 18609767 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18609767 100 μg
1 options
Produktkod. 18609767 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP307584100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cig2 Monoclonal specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cig2
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 3A11/5
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Värd art Mouse
Immunogen Bacterial S. pombe Cig2 Purified protein.
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter S. pombe
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus