Läs mer
Ciglitazone, TRC
Produktkod. 30355424
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355424 1 mg
30355032 50 mg
30359799 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30355424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4410001MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74772-77-3
Molekylformel C18 H23 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 333.45
IUPAC-namn 5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
LEDER CC1(COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciglitazone
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Formel vikt 333.1399