Läs mer
Novus Biologicals™ CIITA Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18295244 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,05 mg
Produktkod. 18295244
Brand: Novus Biologicals™ NBP259072PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
16 amino acids near the amino terminus of human CIITA. Source: Synthetic (Accession #: P33076) The CIITA Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 4261
Proteinfamilj CIITA
Vanligt namn CIITA Blocking Peptide
Koncentration 0.2 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin.
För användning med (applikation) Antibody Competition
Gene Alias C2TA, C2TAMHC class II transactivator type III, CIITAIV, class II, major histocompatibility complex, transactivator, MHC class II transactivator, MHC2TANLR family, acid domain containing, NLRA, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repea
Gensymbol CIITA
Etiketttyp Unlabeled
Produkttyp Recombinant Protein
Kvantitet 0,05 mg
Regulatorisk status RUO
Källa Synthetic