Läs mer
CIL56, MedChemExpress
Beskrivning
CIL56 is a potent and selective ferroptosis inducer. Ferroptosis is an iron-dependent form of regulated cell death (RCD).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CIL56 |
| CAS | 300802-28-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27N3O5S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (85.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(S(=O)(N4CCCCC4)=O)C=C3)/C2=N\O)(N5CCCCC5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.61 |
| Formel vikt | 489.61 |
| Visa mer |