Läs mer
Cilastatin Ammoniumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilastatin Ammonium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O5S.H3N/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);1H3/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 375.183 |
| Procent renhet | >95% |