Läs mer
Cilastatin Ammoniumsalt, TRC
Produktkod. 30132786
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30132786 2.5 g 2.5g
30007231 10 mg -
30012877 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4411102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877674-82-3
Molekylformel C16 H25 N2 O5 S . H4 N
Molekylvikt (g/mol) 375.484
Synonym 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, ammonium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monoammoniu
IUPAC-namn azanium; (Z)-7-[(2R)-2-amino-2-karboxyetyl]sulfanyl-2-[[(1S)-2,2-dimetylcyklopropankarbonyl]amino hept-2-enoat
LEDER [NH4+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cilastatin Ammonium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O5S.H3N/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);1H3/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
Formel vikt 375.183
Procent renhet >95%