Läs mer
Cilastatin, MedChemExpress
Beskrivning
Cilastatin (MK0791) is a reversible, competitive renal dehydropeptidase I inhibitor with an IC50 of 0.1 μM. Cilastatin inhibits the bacterial metallob-lactamase enzyme CphA with an IC50 of 178 μM. Cilastatin is an antibacterial adjunct.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilastatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 82009-34-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H26N2O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MK0791 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (278.98 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |