Läs mer
Cilastatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilastatin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O5S/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)/b12-6-/t10-,11+/m1/s1 |
| Formel vikt | 358.1562 |