Läs mer
Cilazapril monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Cilazapril Monohydrate is a angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor used for the treatment of hypertension and congestive heart failure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilazapril monohydrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 92077-78-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H33N3O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Ro 31-2848 monohydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.62 mM) |
| Visa mer |