Läs mer
Cilazapril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C22H33N3O6 |
| MDL-nummer | MFCD00865788 |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.5, 435.52 |
| InChI-nyckel | JQRZBPFGBRIWSN-YOTVLOEGSA-N |
| LEDER | O.CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@H]1CCCN2CCC[C@H](N2C1=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (1S,9S)-9-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}-10-oxo-octahydro-1H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid hydrate |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |