Läs mer
Cilazaprilat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C20H27N3O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.45 |
| InChI-nyckel | UVAUYSRYXACKSC-ULQDDVLXSA-N |
| LEDER | OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@H]1CCCN2CCC[C@H](N2C1=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (1S,9S)-9-{[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino}-10-oxo-octahydro-1H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 25 mg |
| Referenser | Natoff, I.L., et al.: J. Cardiovasc. Pharmacol., 7, 569 (1985)∣Szucs, T., et al.: Drugs, 41, Suppl.1, 18 (1991)∣Pordy, R.C., et al.: Cardiology, 86, 41 (1995) |
| Visa mer |