Läs mer
Cilengitide, MedChemExpress
Beskrivning
Cilengitide (EMD 121974) is a potent and selective inhibitor of the integrins ανβ3 and ανβ5. Cilengitide inhibits binding of isolated ανβ3 and ανβ5 to Vitronectin with an IC50 value of 4 and 79 nM, respectively .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilengitide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 188968-51-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H40N8O7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | EMD 121974 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (169.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (74.75 mM) |
| Visa mer |