Läs mer
Ciliobrevin A, MedChemExpress
Beskrivning
Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciliobrevin A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 302803-72-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H9Cl2N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | HPI-4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (279.19 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |