Läs mer
Cilostamid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406839
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406839 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15406839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65319.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 68550-75-4 | C20H26N2O3 | 342,439 g/mol
En cellgenomsläpplig selektiv hämmare av cGMP-hämmat fosfodiesteras
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cilostamide
CAS 68550-75-4
Färg Vitt
Molekylformel C20H26N2O3
MDL-nummer MFCD00673958
Kvantitet 10 mg
Synonym cilostamide, ciloalamide, cilostamide inn, cilostamidum inn-latin, cilostamida inn-spanish, n-cyclohexyl-n-methyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy butyramide, chembl34431, n-cyclohexyl-n-methyl-4-2-oxo-1h-quinolin-6-yl oxy butanamide, butanamide, n-cyclohexyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolinyl oxy-n-methyl, dsstox_cid_25140
InChI-nyckel UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOC2=CC3=C(C=C2)NC(=O)C=C3
IUPAC-namn N-cyklohexyl-N-metyl-4-[(2-oxo-lH-kinolin-6-yl)oxi]butanamid
Molekylvikt (g/mol) 342.439
PubChem CID 2753
Formel vikt 342.43
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.