Läs mer
Cilostazol-d11, TRC
Produktkod. 30179425
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179425 1 mg
30179374 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4415021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073608-02-2
Molekylformel C20H16D11N5O2
Molekylvikt (g/mol) 380.52
Synonym Cilostazol D11
IUPAC-namn 6-[4-[1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)tetrazol-5-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(n2nnnc2CCCCOc3ccc4NC(=O)CCc4c3)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cilostazol-D11
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,16D