missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cilostazol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilostazol-d4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)/i6D2,7D2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?