Läs mer
Cilostazol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilostazol |
| CAS | 73963-72-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cilostazol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H27 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Cilostazol, Cilostazole, OPC 13013, OPC 21, Pletaal, Pletal |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1 |
| Visa mer |