Läs mer
Cilostazol, MedChemExpress
Beskrivning
Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilostazol |
| CAS | 73963-72-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H27N5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | OPC 13013 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (135.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=C(OCCCCC3=NN=NN3C4CCCCC4)C=C2)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.46 |
| Visa mer |