Läs mer
Cilostazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cilostazol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26) |
| Formel vikt | 369.2165 |