Läs mer
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide |
| CAS | 1031496-06-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | TRPM Agonists |
| Molekylformel | C21H21N3O2 |
| Formel vikt | 347.41 |
| Renhet | >98% |