Läs mer
R&D Systems™ CIM 0216
Beschreibung
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide |
| CAS | 1031496-06-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | TRPM Agonists |
| Molekylformel | C21H21N3O2 |
| Formel vikt | 347.41 |
| Renhet | >98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?