Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Långsam omrörare för cellodling
Produktkod. 11764687 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
5 L
20 L
Omrörningspositioner:
1
4
Hastighet:
5 till 120 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11764687
Brand: Thermo Scientific™ 50119113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rör försiktigt om termiskt känsliga kulturer inklusive mikrobärarkulturer, odlingsbuljonger och cellsuspensioner med denna långsamma omrörare.
Rör om termiskt känsliga kulturer inklusive mikrobärarkulturer, odlingsbuljonger och cellsuspensioner med Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Långsam omrörare för cellodling. Denna produkt erbjuder skonsam omrörning och låg värmeeffekt för att skydda känsliga cellkulturer i CO 2 -inkubatorer.
Funktioner
  • Hermetiskt tillslutet hölje motstår mikroorganismer medan separat extern styrenhet säkerställer att endast den hermetiskt tillslutna omröraren exponeras för CO 2 -miljön
  • Värmefri drift skyddar termiskt känslig cellkultur och kommer inte att äventyra inkubatorkammarens förhållanden
  • Rostfritt stålhölje är lätt att rengöra och motstår aggressiva medier
  • Gradvis acceleration med låg skjuvning vid uppstart
  • Regulatorn har justerbara effektinställningar som minskar strömförbrukningen och lägre värmeeffekt
  • Driftförhållandena är -10 °C till +56 °C vid 100 % RH
  • Skyddsklass IP 68
Optimal omrörning:
  • Jämn och jämn omrörning så lågt som 5 rpm
  • Enpositionsomrörare har kraften att röra om upp till 20L
  • Fyra-läges omrörare kan röra upp till 5L per position
Krävs
Biomodul 40 B styrenhet (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 5 till 120 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 20 L
Form Fyrkantig
Wattal 4 w
Mått (L x B x H) 7 x 7 x 2,4 tum. (18 x 18 x 6 cm)
Höjd (engelska) 2,4 tum
Höjd (metrisk) 6 cm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 18 cm
Effektinställning 0,4 till 4 w
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Beskrivning Biosystem utan styrenhet; Omrörningskapacitet 20L; 1 position
Modell Biosystem utan styrenhet
Skyddsklass IP68
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Vikt (metrisk) 3.4 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.