Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Långsam omrörare för cellodling
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Rör om termiskt känsliga kulturer inklusive mikrobärarkulturer, odlingsbuljonger och cellsuspensioner med Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Långsam omrörare för cellodling. Denna produkt erbjuder skonsam omrörning och låg värmeeffekt för att skydda känsliga cellkulturer i CO 2 -inkubatorer.
- Hermetiskt tillslutet hölje motstår mikroorganismer medan separat extern styrenhet säkerställer att endast den hermetiskt tillslutna omröraren exponeras för CO 2 -miljön
- Värmefri drift skyddar termiskt känslig cellkultur och kommer inte att äventyra inkubatorkammarens förhållanden
- Rostfritt stålhölje är lätt att rengöra och motstår aggressiva medier
- Gradvis acceleration med låg skjuvning vid uppstart
- Regulatorn har justerbara effektinställningar som minskar strömförbrukningen och lägre värmeeffekt
- Driftförhållandena är -10 °C till +56 °C vid 100 % RH
- Skyddsklass IP 68
- Jämn och jämn omrörning så lågt som 5 rpm
- Enpositionsomrörare har kraften att röra om upp till 20L
- Fyra-läges omrörare kan röra upp till 5L per position
Biomodul 40 B styrenhet (säljs separat)
Especificaciones
Especificaciones
| Hastighet | 5 till 120 rpm |
| Omrörningspositioner | 4 |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 5 l |
| Form | Fyrkantig |
| Wattal | 4 w |
| Mått (L x B x H) | 12,9 x 12,9 x 2,4 tum. (33 x 33 x 6 cm) |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Höjd (metrisk) | 6 cm |
| Längd (engelska) | 12,9 tum |
| Mostrar más |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.