Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kokplatta serien
Produktkod. 15443600 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Pluggtyp:
EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Pluggtyp Förpackningsstorlek
15443600 Keramisk 4,25 x 4,25 tum. EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
15493600 Keramisk 7,25 x 7,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
16099581 Aluminium 7,25 x 7,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
15443620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15443600 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HP88854105
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Få exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Få exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll med Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serien med kokplattor. Du hittar exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll. De Cimarec+ Serier finns tillgängliga i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
Garanti : 3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 4,25 x 4,25 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 540 °C
Höjd (engelska) 3,6 tum
Längd (engelska) 10 tum
Vikt (engelska) 6.8 lb.
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 9.1 cm
Längd (metrisk) 25.4 cm
Vikt (metrisk) 3.1 kg
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar (3) Nätsladdar
Pluggtyp EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Certifikat och efterlevnad COA, COC
Garanti 3 år
Visa LED
Mått (L x B x H) 4,25 tum x 4,25 tum.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.