Beskrivning
Få exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll med Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serien med kokplattor. Du hittar exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll. De Cimarec+ Serier finns tillgängliga i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
- Temperatur justerbar i steg om 1 grad
- Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
- Val av topplatta i keramik eller aluminium
- Lättläst LED-display för uppvärmning
- Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
- Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
- Varierande storlekar för olika provvolymer
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Storlek | 10,25 x 10,25 tum |
| Temperatur (metrisk) | Omgivning till 400 °C |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Längd (engelska) | 16,2 tum |
| Vikt (engelska) | 16 lb. |
| Bredd (engelska) | 11,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 10.2 cm |
| Längd (metrisk) | 41.1 cm |
| Vikt (metrisk) | 7.3 kg |
| Mehr anzeigen |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.