Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kokplatta serien
Produktkod. 15493600 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Pluggtyp:
EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Pluggtyp Förpackningsstorlek
15493600 Keramisk 7,25 x 7,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
15443600 Keramisk 4,25 x 4,25 tum. EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
16099581 Aluminium 7,25 x 7,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
15443620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15493600 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HP88857105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00 SEK
    3841.74 SEK / Paket med 1
    Save 158.26 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Få exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Få exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll med Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serien med kokplattor. Du hittar exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll. De Cimarec+ Serier finns tillgängliga i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
Garanti : 3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 7,25 x 7,25 tum
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 540 °C
Höjd (engelska) 4,1 tum
Längd (engelska) 13 tum
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Bredd (engelska) 8,2 tum
Höjd (metrisk) 10.5 cm
Längd (metrisk) 33 cm
Vikt (metrisk) 3.4 kg
Bredd (metrisk) 20.8 cm
Wattal 1056 w
Amperage 4,4 A
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar (3) Nätsladdar
Pluggtyp EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Fyrkantig
Spänning 220/240 V
Typ Varmplatta
Certifikat och efterlevnad COA, COC
Garanti 3 år
Visa LED
Mått (L x B x H) 7,25 tum x 7,25 tum
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.