Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kokplatta serien
Produktkod. 16099581 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Pluggtyp:
EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Pluggtyp Förpackningsstorlek
16099581 Aluminium 7,25 x 7,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
15443600 Keramisk 4,25 x 4,25 tum. EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
15493600 Keramisk 7,25 x 7,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
15443620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16099581 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HP88857108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4600.00 SEK
    3579.79 SEK / Paket med 1
    Save 1020.21 SEK
    22% Av
I lager
Få exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Få exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll med Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serien med kokplattor. Du hittar exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll. De Cimarec+ Serier finns tillgängliga i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
Garanti : 3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Storlek 7,25 x 7,25 tum
Temperatur (metrisk) Omgivning till 300 °C
Höjd (engelska) 4,1 tum
Längd (engelska) 13 tum
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Bredd (engelska) 8,2 tum
Höjd (metrisk) 10.5 cm
Längd (metrisk) 33 cm
Vikt (metrisk) 3.4 kg
Bredd (metrisk) 20.8 cm
Wattal 624 w
Amperage 2,6 A
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar (3) Nätsladdar
Pluggtyp EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Spänning 220/240 V
Typ Varmplatta
Garanti 3 år
Visa LED
Mått (L x B x H) 7,25 tum x 7,25 tum
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.