Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Omrörare
Produktkod. 10446871 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Micro 20 med Telemodul 20 C
Micro m/Telemodul
Mikroomrörare utan styrenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10446871
Brand: Thermo Scientific™ 50088148
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arbeta med dessa mikroomrörare, som är hermetiskt slutna, IP68-klassade omrörare som kan sänkas ner i vatten.
Arbeta med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Stirrers, hermetiskt slutna IP68-klassade omrörare som kan sänkas ned i vatten. De Cimarec i Micro Series omrörare levereras som standard med ditt val av styrenhet eller utan styrenhet för användning med distributionssystem.
Funktioner
  • Hermetiskt tillslutet hölje står emot damm och mikroorganismer
  • Lämplig för användning i hög luftfuktighet och kan sänkas helt ned i vattenbad upp till 95 °C
  • Hus i rostfritt stål har utmärkt kemikaliebeständighet
  • Driftförhållandena är -10 °C till +120 °C vid 95%RH eller 0 C °till 95 C °nedsänkt i vatten
  • Skyddsklass IP68 (endast omrörare)
Optimal omrörning:
  • Omrörningshastigheter upp till 1400 rpm
  • Rörvolymer upp till 1L
  • Upp till åtta omrörare kan styras med en enda styrenhet med hjälp av den valfria fördelaren
Beställningsinformation:
Valfria tillbehör: 4-ställsfördelare (#50091720), 8-ställsfördelare (#50091721)
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 130 till 1400 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 1 L
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 2/4/6/8 w
Mått (L x B x H) 1,8 x 1,8 x 0,6 tum. (48 x 48 x 15 mm)
Höjd (engelska) 0,6 tum
Höjd (metrisk) 15 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 48 mm
Bredd (engelska) 1,8 tum
Bredd (metrisk) 48 mm
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Modell Micro 20 med Telemodul 20 C
Skyddsklass IP68
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 0.4 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.