Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Omrörare
Produktkod. 12854861 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Micro 20 med Telemodul 20 C
Micro m/Telemodul
Mikroomrörare utan styrenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12854861
Brand: Thermo Scientific™ 50088151
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arbeta med dessa mikroomrörare, som är hermetiskt slutna, IP68-klassade omrörare som kan sänkas ner i vatten.
Arbeta med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Stirrers, hermetiskt slutna IP68-klassade omrörare som kan sänkas ned i vatten. De Cimarec i Micro Series omrörare levereras som standard med ditt val av styrenhet eller utan styrenhet för användning med distributionssystem.
Funktioner
  • Hermetiskt tillslutet hölje står emot damm och mikroorganismer
  • Lämplig för användning under hög luftfuktighet och kan sänkas helt ned i vattenbad upp till 95 °C
  • Hus i rostfritt stål har utmärkt kemikaliebeständighet
  • Driftförhållandena är -10° till +120 C °vid 95 % RH eller 0° till 95 °C nedsänkt i vatten
  • Skyddsklass IP68 (endast omrörare)
Optimal omrörning:
  • Omrörningshastigheter upp till 1400 rpm
  • Rörvolymer upp till 1L
  • Upp till åtta omrörare kan styras med en enda styrenhet med hjälp av den valfria fördelaren
Beställningsinformation:
Valfria tillbehör: 4-ställsfördelare (#50091720), 8-ställsfördelare (#50091721)
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 130 till 1000 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 1 L
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Wattal 3 w
Mått (L x B x H) 1,8 x 1,8 x 0,6 tum. (48 x 48 x 15 mm)
Höjd (engelska) 0,6 tum
Höjd (metrisk) 15 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 48 mm
Bredd (engelska) 1,8 tum
Bredd (metrisk) 48 mm
Pluggtyp UK
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Modell Micro m/Telemodul
Skyddsklass IP68
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 0.4 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.