Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Omrörare
Produktkod. 13509030 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Micro 20 med Telemodul 20 C
Micro m/Telemodul
Mikroomrörare utan styrenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13509030
Brand: Thermo Scientific™ 50134760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arbeta med dessa mikroomrörare, som är hermetiskt slutna, IP68-klassade omrörare som kan sänkas ner i vatten.
Arbeta med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Stirrers, hermetiskt slutna IP68-klassade omrörare som kan sänkas ned i vatten. De Cimarec i Micro Series omrörare levereras som standard med ditt val av styrenhet eller utan styrenhet för användning med distributionssystem.
Funktioner
  • Hermetiskt tillslutet hölje står emot damm och mikroorganismer
  • Lämplig för användning under hög luftfuktighet och kan sänkas helt ned i vattenbad upp till 95 °C
  • Hus i rostfritt stål har utmärkt kemikaliebeständighet
  • Driftförhållandena är -10° till +120 C °vid 95 % RH eller 0° till 95 °C nedsänkt i vatten
  • Skyddsklass IP68 (endast omrörare)
Optimal omrörning:
  • Omrörningshastigheter upp till 1400 rpm
  • Rörvolymer upp till 1L
  • Upp till åtta omrörare kan styras med en enda styrenhet med hjälp av den valfria fördelaren
Beställningsinformation:
Valfria tillbehör: 4-ställsfördelare (#50091720), 8-ställsfördelare (#50091721)
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 1400 rpm
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 1 L
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Modell Mikroomrörare utan styrenhet
Skyddsklass IP68
Typ Blandare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.