Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Omrörare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Arbeta med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Stirrers, hermetiskt slutna IP68-klassade omrörare som kan sänkas ned i vatten. De Cimarec i Micro Series omrörare levereras som standard med ditt val av styrenhet eller utan styrenhet för användning med distributionssystem.
- Hermetiskt tillslutet hölje står emot damm och mikroorganismer
- Lämplig för användning under hög luftfuktighet och kan sänkas helt ned i vattenbad upp till 95 °C
- Hus i rostfritt stål har utmärkt kemikaliebeständighet
- Driftförhållandena är -10° till +120 C °vid 95 % RH eller 0° till 95 °C nedsänkt i vatten
- Skyddsklass IP68 (endast omrörare)
- Omrörningshastigheter upp till 1400 rpm
- Rörvolymer upp till 1L
- Upp till åtta omrörare kan styras med en enda styrenhet med hjälp av den valfria fördelaren
Beställningsinformation:
Valfria tillbehör: 4-ställsfördelare (#50091720), 8-ställsfördelare (#50091721)
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 1400 rpm |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 1 L |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Modell | Mikroomrörare utan styrenhet |
| Skyddsklass | IP68 |
| Typ | Blandare |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.