Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini Omrörare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Arbeta på de minsta platserna med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini Omrörare. i Mini-seriens omrörare kommer med eller utan ditt val av styrenhet för användning med distributionssystemet.
- Inte större än en tumnagel, perfekt för att röra om kyvetter
- Omrörningshastigheter upp till 1400 rpm
- Rörvolymer upp till 5 ml
- Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 95 % RH
- Skyddsklass IP 68 (endast omrörare)
- Länka och synkronisera upp till 8 miniomrörare med en styrenhet med valfria fördelare och 50088140 omrörare
Beställningsinformation:
Välj mellan två olika styrenheter: standardstyrenheten Telemodul med sin platsbesparande design eller Telemodul 20 C med mikroprocessorkontroller, justerbar effektinställning och programmerbarhet.
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 1400 rpm |
| Kapacitet | 5 mL |
| Form | Fyrkantig |
| Pluggtyp | NA |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Beskrivning | Mini utan kontroller |
| Modell | Mini utan kontroller |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +56 °C (drift) |
| Typ | Blandare |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.