Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini Omrörare
Produktkod. 12917206 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Mini 20 med Telemodul 20 C
Mini m/ Telemodul
Mini utan kontroller
Spänning:
100 till 240 V
230 V
Pluggtyp:
EU
NA
Sladdset m/diverse pluggar
UK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12917206
Brand: Thermo Scientific™ 50088132
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arbeta på de minsta platserna med dessa miniomrörare, som kommer med eller utan ditt val av kontroller.
Arbeta på de minsta platserna med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini Omrörare. i Mini-seriens omrörare kommer med eller utan ditt val av styrenhet för användning med distributionssystemet.
Funktioner
  • Inte större än en tumnagel, perfekt för att röra om kyvetter
  • Omrörningshastigheter upp till 1400 rpm
  • Rörvolymer upp till 5 ml
  • Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 95 % RH
  • Skyddsklass IP 68 (endast omrörare)
  • Länka och synkronisera upp till 8 miniomrörare med en styrenhet med valfria fördelare och 50088140 omrörare
Beställningsinformation:
Välj mellan två olika styrenheter: standardstyrenheten Telemodul med sin platsbesparande design eller Telemodul 20 C med mikroprocessorkontroller, justerbar effektinställning och programmerbarhet.
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 130 till 1000 rpm
Omrörningspositioner 1
Kapacitet 5 mL
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Wattal 0.1 w
Mått (L x B x H) 0,47 x 0,47 x 0,19 tum. (12 x 12 x 5 mm)
Höjd (engelska) 0,19 tum
Höjd (metrisk) 5 mm
Längd (engelska) 0,47 tum.
Längd (metrisk) 12 mm
Bredd (engelska) 0,47 tum.
Bredd (metrisk) 12 mm
Pluggtyp UK
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Mini m/Standard Telemodul; 230V UK
Modell Mini m/ Telemodul
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 0.04 lb.
Vikt (metrisk) 0.02 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.