Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec i Poly 15 och Multipoint Stirrers
Produktkod. 10145751 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Multipoint 15
Multipoint 6
Poly 15
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10145751
Brand: Thermo Scientific™ 50093538
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför omrörningar med dessa blandare, som är 100 % underhålls- och slitagefria, i en helt synkroniserad flerpunktsplattform.
Genomför omrörningar med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 och Multipoint Stirrers för pålitlig, säker prestanda. Dessa blandare är 100 % underhålls- och slitagefria, i en helt synkroniserad flerpunktsplattform.
Funktioner:
  • Stora, plana arbetsytor som är lätta att rengöra
  • Exakt mikroprocessorkontroll med ljus digital display
  • Hämta enkelt senast använda inställningar
  • Gradvis startacceleration är skonsam och säkerställer god magnetisk koppling
  • Induktiv drift säkerställer helt synkroniserad omrörning i alla lägen
  • Driftförhållandena är -10°C till +40°C vid 95 % RH
Poly 15 Multipoint Stirrer:
  • Robust, pulverlackerat hölje i rostfritt stål
  • Omrörningshastigheter upp till 990 r/min
  • Lämplig för 15x 250 ml-bägare eller 6x 1 l-kolvar
  • IP32-skyddsklassad
Avancerade Multipoint 6/15 Stirrers:
  • Kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • De justerbara effektinställningarna är separata från hastighetskontrollen, vilket minskar strömförbrukningen och sänker värmeeffekten
  • Smidig och jämn omrörning vid så lite som 80 r/min
  • Omrörningshastigheter upp till 2000 r/min
  • Rörvolymer upp till 3 l per multipoint
  • IP62-skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Innehåller:
Alla modeller är 100-240V och innehåller en sladdsats med olika kontakter.
Rekommenderas för:
Masscreeningstillämpningar och andra tillämpningar som kräver flera omrörningspunkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 80 till 2000 r/min
Omrörningspositioner 15
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 3 L
Visa Digital
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 5/10/15/20 w
Mått (L x B x H) 16,5 x 9,4 x 1,4 tum (420 x 240 x 35 mm)
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Multipoint 15 kapacitet 3 l per multipoint; 15 omrörningspositioner; 80 till 2000 r/min
Modell Multipoint 15
Skyddsklass IP62
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 16.5 lb.
Vikt (metrisk) 7.5 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.