Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec i Poly 15 och Multipoint Stirrers
Produktkod. 10534222 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Multipoint 15
Multipoint 6
Poly 15
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10534222
Brand: Thermo Scientific™ 50093557
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför omrörningar med dessa blandare, som är 100 % underhålls- och slitagefria, i en helt synkroniserad flerpunktsplattform.
Genomför omrörningar med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 och Multipoint Stirrers för pålitlig, säker prestanda. Dessa blandare är 100 % underhålls- och slitagefria, i en helt synkroniserad flerpunktsplattform.
Funktioner:
  • Stora, plana arbetsytor som är lätta att rengöra
  • Exakt mikroprocessorkontroll med ljus digital display
  • Hämta enkelt senast använda inställningar
  • Gradvis startacceleration är skonsam och säkerställer god magnetisk koppling
  • Induktiv drift säkerställer helt synkroniserad omrörning i alla lägen
  • Driftförhållandena är -10°C till +40°C vid 95 % RH
Poly 15 Multipoint Stirrer:
  • Robust, pulverlackerat hölje i rostfritt stål
  • Omrörningshastigheter upp till 990 r/min
  • Lämplig för 15x 250 ml-bägare eller 6x 1 l-kolvar
  • IP32-skyddsklassad
Avancerade Multipoint 6/15 Stirrers:
  • Kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • De justerbara effektinställningarna är separata från hastighetskontrollen, vilket minskar strömförbrukningen och sänker värmeeffekten
  • Smidig och jämn omrörning vid så lite som 80 r/min
  • Omrörningshastigheter upp till 2000 r/min
  • Rörvolymer upp till 3 l per multipoint
  • IP62-skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Innehåller:
Alla modeller är 100-240V och innehåller en sladdsats med olika kontakter.
Rekommenderas för:
Masscreeningstillämpningar och andra tillämpningar som kräver flera omrörningspunkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 80 till 2000 r/min
Omrörningspositioner 6
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 3 L
Visa Digital
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 5/10/15/20 w
Mått (L x B x H) 16,5 x 9,4 x 1,4 tum (420 x 240 x 35 mm)
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Multipoint 6; Kapacitet 3 l per multipoint; 6 omrörningspositioner; 80 till 2000 r/min
Modell Multipoint 6
Skyddsklass IP62
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 16.5 lb.
Vikt (metrisk) 7.5 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.