Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Controllers
Produktkod. 10217437 Handla allt Thermo Scientific Produkter
230V Euro, Varje
Spänning:
115V USA
230V Euro
230V UK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10217437
Brand: Thermo Scientific™ 50119115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara utrymme med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Controllers, inklusive Micro, Mini, Compact och Maxi Omrörare.
Spara utrymme med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Controllers, inklusive Micro, Mini, Compact och Maxi Omrörare.
Funktioner
  • Ger omrörningskraft för små till medelstora volymer av vätskor med låg viskositet
  • Rekommenderas för enpunkts omrörning upp till 250mL
Beställningsinformation:
Beställ endast som ersättningskontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini, Micro, Compact och Maxi Series Omrörare
Höjd (engelska) 1,9 tum.
Höjd (metrisk) 5 cm
Längd (engelska) 3,7 tum
Längd (metrisk) 9.6 cm
Nominell effekt 7 w
Hastighet 130 till 1000 rpm
Hastighetskontroll noggrannhet ±3
Temperatur (metrisk) 0 °C till 40 °C @ 80 % relativ luftfuktighet
Typ Omrörarkontroll
Bredd (engelska) 2,4 tum
Bredd (metrisk) 6.3 cm
Mått (L x B x H) 3,7 tum x 2,4 tum x 1,9 tum, 9,6 cm x 6,3 cm x 5 cm
Noggrannhet ±3
Spänning 230V Euro
Elektriska krav 230 V
Omrörningsområde 130 RPM till 100 RPM
Omrörningskraft i förhållande till märkeffekt 100%
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Controllers >