Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Omrörare
Produktkod. 10138041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1 L/position
100 ml/position
1200 ml/position
1500 ml/position
200 ml/position
50 ml/position
Hastighet:
100 till 2000 r/min
130 till 1400 rpm
Omrörningspositioner:
6
15
60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10138041
Brand: Thermo Scientific™ 50088078
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer säkert med aggressiva medier i miljöer med hög luftfuktighet med dessa flerpunktsrörare.
Säkert genomför applikationer med aggressiva medier i miljöer med hög luftfuktighet med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Omrörare. Omrörarna är designade för integration med inkubatorer och kontrollerade klimatkammare.
Funktioner
  • Alla modeller dränkbara för användning i vattenbad upp till 50 °C
  • Externa styrenheter minskar strömförbrukningen och lägre värmeeffekt
  • Kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • Enkelt att återkalla senast använda inställningar
  • Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 100 % RH i luft; 0° till 50 °C nedsänkt i vatten
  • IP 68 skydd; lätt att rengöra med rinnande vatten
Effektiv omrörning:
  • Induktiv drift säkerställer helt synkroniserad omrörning i alla lägen
  • 6-, 15- eller 60-positions omrörare
  • Jämn och jämn omrörning så lågt som 100 rpm
  • Omrörningshastigheter upp till 2000 r/min
  • Rörvolymer upp till 2L per multipoint
Innehåller:
Sladdset med olika pluggar och val av kontroller: Telemodul 20 C med mikroprocessorkontroller, justerbar effektinställning och programmerbarhet eller Telemodul 40 C med högre hastigheter, fler effektinställningar och PC-kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 2000 r/min
Omrörningspositioner 6
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 200 ml/position
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 4/40 w
Mått (L x B x H) 16,5 x 9,4 x 1,4 tum (420 x 240 x 35 mm)
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Telesystem 6 Position m/Telemodul 40 C; Kapacitet 1 till 200 ml per punkt
Modell Telesystem 6 Position m/Telemodul 40 C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 17.6 lb.
Vikt (metrisk) 8 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.