Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Omrörare
Produktkod. 10324801 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1 L/position
100 ml/position
1200 ml/position
1500 ml/position
200 ml/position
50 ml/position
Hastighet:
100 till 2000 r/min
130 till 1400 rpm
Omrörningspositioner:
6
15
60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10324801
Brand: Thermo Scientific™ 50088009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer säkert med aggressiva medier i miljöer med hög luftfuktighet med dessa flerpunktsrörare.
Säkert genomför applikationer med aggressiva medier i miljöer med hög luftfuktighet med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Omrörare. Omrörarna är designade för integration med inkubatorer och kontrollerade klimatkammare.
Funktioner
  • Alla modeller dränkbara för användning i vattenbad upp till 50 °C
  • Externa styrenheter minskar strömförbrukningen och lägre värmeeffekt
  • Kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • Enkelt att återkalla senast använda inställningar
  • Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 100 % RH i luft; 0° till 50 °C nedsänkt i vatten
  • IP 68 skydd; lätt att rengöra med rinnande vatten
Effektiv omrörning:
  • Induktiv drift säkerställer helt synkroniserad omrörning i alla lägen
  • 6-, 15- eller 60-positions omrörare
  • Jämn och jämn omrörning så lågt som 100 rpm
  • Omrörningshastigheter upp till 2000 r/min
  • Rörvolymer upp till 2L per multipoint
Innehåller:
Sladdset med olika pluggar och val av kontroller: Telemodul 20 C med mikroprocessorkontroller, justerbar effektinställning och programmerbarhet eller Telemodul 40 C med högre hastigheter, fler effektinställningar och PC-kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 130 till 1400 rpm
Omrörningspositioner 60
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 50 ml/position
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 5/10/15/20 w
Mått (L x B x H) 16,5 x 9,4 x 1,4 tum (420 x 240 x 35 mm)
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Telesystem 60 Position m/Telemodul 20 C; Kapacitet 0,1 till 50 ml per punkt
Modell Telesystem 60 Position m/Telemodul 20 C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +56 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 16.5 lb.
Vikt (metrisk) 7.5 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.