Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Omrörare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkert genomför applikationer med aggressiva medier i miljöer med hög luftfuktighet med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Omrörare. Omrörarna är designade för integration med inkubatorer och kontrollerade klimatkammare.
- Alla modeller dränkbara för användning i vattenbad upp till 50 °C
- Externa styrenheter minskar strömförbrukningen och lägre värmeeffekt
- Kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
- Enkelt att återkalla senast använda inställningar
- Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 100 % RH i luft; 0° till 50 °C nedsänkt i vatten
- IP 68 skydd; lätt att rengöra med rinnande vatten
- Induktiv drift säkerställer helt synkroniserad omrörning i alla lägen
- 6-, 15- eller 60-positions omrörare
- Jämn och jämn omrörning så lågt som 100 rpm
- Omrörningshastigheter upp till 2000 r/min
- Rörvolymer upp till 2L per multipoint
Sladdset med olika pluggar och val av kontroller: Telemodul 20 C med mikroprocessorkontroller, justerbar effektinställning och programmerbarhet eller Telemodul 40 C med högre hastigheter, fler effektinställningar och PC-kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 2000 r/min |
| Omrörningspositioner | 15 |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 1200 ml/position |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 4/40 w |
| Mått (L x B x H) | 16,5 x 9,4 x 1,4 tum (420 x 240 x 35 mm) |
| Höjd (engelska) | 1,4 tum |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.