Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direktomrörare
Produktkod. 11726647 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
150 l
200 l
600 l
Mått (L x B x H):
13 x 13 x 3,4 tum. (330 x 330 x 80 mm)
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Spänning:
230 V
Pluggtyp:
EU
UK
Produktkod. 11726647
Brand: Thermo Scientific™ 50119109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför stora applikationer med den exceptionella omrörningskraften hos dessa mobila direktomrörare.
Utför stora applikationer med den exceptionella omrörningskraften Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direktomrörare. De Mobil 200 och 600 kräver antingen Telemodul 40 M eller Telemodul 80 M styrenhet.
Funktioner
  • Quick Stop-funktionen stoppar drivningen inom tre sekunder, vilket minimerar efter körningar och risken för att kärlet går sönder
  • Lätt att rengöra, kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • Omrörningshastigheter från 100 till 1000 rpm
Mobil Direkt:
  • Rör om till 150L
  • Maximalt axelvridmoment är 30Ncm
  • Har en integrerad kontroller med justerbara effektinställningar
  • Driftförhållandena är -10° till +40 C °vid 95 % RH
  • IP64 skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Mobil 200:
  • Rör om till 200L
  • Max axelvridmoment är 50Ncm
  • Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 100 % RH
  • IP65 skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Mobil 600:
  • Rör om till 600L
  • Max axelvridmoment är 50Ncm
  • Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 100 % RH
  • IP65 skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Krävs
De Mobil 200 och 600 kräver antingen Telemodul 40M eller 80M styrenhet (beställs separat). De Mobil Direct inkluderar en inbyggd kontroller; ingen extern styrenhet krävs.
Rekommenderas för:
Användning i pilotanläggning eller integrerad med processutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 1000 r/min
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 200 l
Form Fyrkantig
Wattal 80 w
Mått (L x B x H) 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 tum)
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Mobil 200 utan styrenhet; Kapacitet 200L
Modell Mobil 200 utan Controller
Skyddsklass IP64, IP32
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 13.2 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.