Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direktomrörare
Produktkod. 12967206 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
150 L
200 l
600 l
Spänning:
230 V
Pluggtyp:
EU
UK
Mått (L x B x H):
13 x 13 x 3,4 tum. (330 x 330 x 80 mm)
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12967206
Brand: Thermo Scientific™ 50100547
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför stora applikationer med den exceptionella omrörningskraften hos dessa mobila direktomrörare.
Utför stora applikationer med den exceptionella omrörningskraften Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direktomrörare. De Mobil 200 och 600 kräver antingen Telemodul 40 M eller Telemodul 80 M styrenhet.
Funktioner
  • Quick Stop-funktionen stoppar drivningen inom tre sekunder, vilket minimerar efter körningar och risken för att kärlet går sönder
  • Lätt att rengöra, kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • Omrörningshastigheter från 100 till 1000 rpm
Mobil Direkt:
  • Rör om till 150L
  • Maximalt axelvridmoment är 30Ncm
  • Har en integrerad kontroller med justerbara effektinställningar
  • Driftförhållandena är -10° till +40 C °vid 95 % RH
  • IP64 skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Mobil 200:
  • Rör om till 200L
  • Max axelvridmoment är 50Ncm
  • Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 100 % RH
  • IP65 skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Mobil 600:
  • Rör om till 600L
  • Max axelvridmoment är 50Ncm
  • Driftförhållandena är -10° till +56 C °vid 100 % RH
  • IP65 skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Krävs
De Mobil 200 och 600 kräver antingen Telemodul 40M eller 80M styrenhet (beställs separat). De Mobil Direct inkluderar en inbyggd kontroller; ingen extern styrenhet krävs.
Rekommenderas för:
Användning i pilotanläggning eller integrerad med processutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 1000 r/min
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 150 L
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Wattal 40 w
Mått (L x B x H) 13 x 13 x 3,4 tum. (330 x 330 x 80 mm)
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330 mm
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 330 mm
Pluggtyp UK
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Mobil Direkt; Kapacitet 150L; 230V UK; Med integrerad styrenhet
Modell Mobil Direkt
Skyddsklass IP64, IP32
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 35.2 lb.
Vikt (metrisk) 16 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.