Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi Direct Omrörare
Produktkod. 10594745 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Maxi direkt
Variomag MICRO/RM
Hastighet:
80 till 2000 r/min
Variabel
Spänning:
100 till 240 V
230 V
Pluggtyp:
Europa
Sladdset m/diverse pluggar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Hastighet Spänning Pluggtyp Förpackningsstorlek
10594745 Variomag MICRO/RM Variabel 230 V Europa Varje
10524222 Maxi direkt 80 till 2000 r/min 100 till 240 V Sladdset m/diverse pluggar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10594745 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50096340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6370.00 SEK
    6207.66 SEK / Paket med 1
    Save 162.34 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Säkerställ tillförlitlighet, säkerhet och prestanda med dessa mono- och maxi-direktomrörare, som är 100 % underhålls- och slitagefria.
Säkerställ tillförlitlighet, säkerhet och prestanda med Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi Direct Omrörare som är 100% underhålls- och slitagefria. Med kraftfulla magneter och inga rörliga delar är dessa induktivt drivna omrörare det perfekta valet för dina allmänna labbbehov
Funktioner
  • Stora, plana arbetsytor som är lätta att rengöra
  • Kompakt, platsbesparande design
  • Gradvis startacceleration är skonsam och säkerställer optimal magnetkoppling
  • Justerbara effektinställningar är separata från hastighetskontrollen, vilket minskar strömförbrukningen och sänker värmeeffekten
  • Driftförhållandena är -10° till +40 C °vid 95 % RH
Mono Direct Omrörare:
  • Lätt att använda vridknappsdesign
  • Robust pulverlackerat hölje i rostfritt stål
  • Omrörningshastigheter upp till 1200 rpm
  • Rörvolymer upp till 3L
  • IP32-skyddsklassad
Maxi Direct Omrörare:
  • Exakt mikroprocessorkontroll med ljus digital display
  • Lätt att rengöra, kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • Hämta enkelt senast använda inställningar
  • Smidig och jämn omrörning vid så lite som 80 r/min
  • Omrörningshastigheter upp till 2000 r/min
  • Rörvolymer upp till 5L
  • IP62-skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
Garanti : 5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet Variabel
Spänning 230 V
Pluggtyp Europa
Beskrivning Omrörning upp till 200C för Variomag MICRO/RM
Modell Variomag MICRO/RM
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.