Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi Direct Omrörare
Produktkod. p-4531335 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Maxi direkt
Variomag MICRO/RM
Hastighet:
80 till 2000 r/min
Parameter
Spänning:
100 till 240 V
230 V
Pluggtyp:
Europa
Sladdset m/diverse pluggar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10524222
Brand: Thermo Scientific™ 50094713
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ tillförlitlighet, säkerhet och prestanda med dessa mono- och maxi-direktomrörare, som är 100 % underhålls- och slitagefria.
Säkerställ tillförlitlighet, säkerhet och prestanda med Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi Direct Omrörare som är 100% underhålls- och slitagefria. Med kraftfulla magneter och inga rörliga delar är dessa induktivt drivna omrörare det perfekta valet för dina allmänna labbbehov
Funktioner
  • Stora, plana arbetsytor som är lätta att rengöra
  • Kompakt, platsbesparande design
  • Gradvis startacceleration är skonsam och säkerställer optimal magnetkoppling
  • Justerbara effektinställningar är separata från hastighetskontrollen, vilket minskar strömförbrukningen och sänker värmeeffekten
  • Driftförhållandena är -10 C °till +40 C °vid 95 % RH
Mono Direct Omrörare:
  • Lätt att använda, vridknappsdesign
  • Robust, pulverlackerat hölje i rostfritt stål
  • Omrörningshastigheter upp till 1200 rpm
  • Rörvolymer upp till 3L
  • IP32-skyddsklassad
Maxi Direct Omrörare:
  • Exakt mikroprocessorkontroll med ljus digital display
  • Lätt att rengöra, kemikaliebeständigt, förseglat hölje i rostfritt stål
  • Hämta enkelt senast använda inställningar
  • Smidig och jämn omrörning vid så lite som 80 r/min
  • Omrörningshastigheter upp till 2000 r/min
  • Rörvolymer upp till 5L
  • IP62-skyddsklassad; lätt att rengöra med rinnande vatten
Innehåller:
100-240V-enheter innehåller en sladdsats med olika kontakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 80 till 2000 r/min
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 5 L
Visa Digital
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 5/10/15/21 w
Mått (L x B x H) 8,5 x 7,1 x 1,4 tum. (215 x 180 x 35 mm)
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 215 mm
Bredd (engelska) 7,1 tum
Bredd (metrisk) 180 mm
Pluggtyp Sladdset m/diverse pluggar
Certifikat och efterlevnad CE
Modell Maxi direkt
Skyddsklass IP62, IP32
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 3.1 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.