Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct Högkapacitets omrörare
Produktkod. 10642403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
40 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10642403 40 l Varje
1 options
Produktkod. 10642403 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50098760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14665.00 SEK
    10848.95 SEK / Paket med 1
    Save 3816.05 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Rör upp till 40L med den integrerade styrenheten på Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct, idealisk för omrörning med hög kapacitet.
Rör upp till 40L med den integrerade styrenheten på Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct, idealisk för omrörning med hög kapacitet.
Funktioner
  • Quick Stop-funktionen stoppar drivningen inom två sekunder, vilket minimerar efter körningar och minskar risken för brott
  • Omrörningshastigheter från 100 till 2000 rpm
  • Den integrerade styrenheten har en justerbar effektinställning som minskar strömförbrukningen och sänker värmeeffekten
  • Förseglat hölje i rostfritt stål är lätt att rengöra och kemikaliebeständigt
  • Driftförhållandena är -10° till +40 °C
  • Skyddsklass IP22; lätt att rengöra med rinnande vatten
Inkluderar: Alla modeller är 100-240V och innehåller ett sladdset med olika kontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 2000 r/min
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 40 l
Spänning 100 till 240 V
Wattal 5/10/15/20 w
Mått (L x B x H) 11,6 x 9,4 x 1,4 tum. (295 x 240 x 35 mm)
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 295 mm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Garanti och serviceerbjudande 90 dagar (begränsat)
Modell Ström direkt
Skyddsklass IP22
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C (drift)
Typ Blandare
Vikt (engelska) 5.5 lb.
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i 5 år därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.